Merck
918083
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12Br2N2Ni
CAS番号:
分子量:
426.76
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Qing-Yuan Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(43), 13426-13430 (2017-08-24)
We report the efficient carboxylation of bromides and triflates with K2 CO3 as the source of CO2 in the presence of an organic photocatalyst in combination with a nickel complex under visible light irradiation at room temperature. The reaction is