Merck
932663
Sigma-Aldrich
バソクプロイン
≥99% (HPLC)
別名:
2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン, BCP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20N2
CAS番号:
分子量:
360.45
Beilstein:
306714
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
アッセイ
≥99% (HPLC)
損失
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
mp
279-283 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
277 nm
蛍光検出
λem 386 nm±10 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
SMILES記法
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
InChI Key
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932663-1G:
932663-VAR:
932663-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved color stability in white phosphorescent organic light-emitting diodes using charge confining structure without interlayer
Kim S H, et al.
Applied Physics Letters, 91, 123509-123509 (2007)
Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Using Bathocuproine Bilateral-Modified Perovskite Layers
Chen, R. et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 24747-24755 (2021)
Enhanced photovoltage for inverted planar heterojunction perovskite solar cells
Luo, et al.
Science, 360, 1442-1446 (2018)