Merck
917745
Sigma-Aldrich
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2
別名:
Nickel(2+), tetraaqua[4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-κN1,κN1′]-, chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32Cl2N2NiO4
CAS番号:
分子量:
470.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES記法
[Ni+2]1([NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O)(O)(O)O.C
InChI Key
UTKNAEDPSHMNCR-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2 is a Ni precatalyst used in a series of Ni/photoredox dual catalysis cross-coupling reactions. These transformations include the decarboxylative coupling of oxetanyl amino acids with aryl halides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
917745-VAR:
917745-5G:4548173371955
917745-500MG:
917745-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dual Photoredox/Nickel-Catalyzed Conversion of Aryl Halides to Aryl Aminooxetanes: Computational Evidence for a Substrate-Dependent Switch in Mechanism.
Kolahdouzan K, et al.
ACS Catalysis, 10(1), 405-411 (2020)
Álvaro Gutiérrez-Bonet et al.
ACS catalysis, 6(12), 8004-8008 (2016-12-19)
A Ni/photoredox dual catalytic cross-coupling is disclosed in which a diverse range of (hetero)aryl bromides are used as electrophiles, with 1,4-dihydropyridines serving as precursors to Csp3-centered alkyl radical coupling partners. The reported method is characterized by its extremely mild reaction