認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
不純物
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルデヒドとアントラニルアミドとの縮合を介した、2-置換4(3H)-キナゾリノンの合成(収率=77~93%)。
- ピリジンに対応する1,4-ジヒドロピリジン(1,4-DHP)の酸化。
- 4-イソプロピル-1,4-DHPの脱アルキル化ピリジンへの酸化。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31232-100G:
31232-1.5KG:
31232-500G:
31232-VAR:
31232-1KG:4548173957937
31232-6X250G:
31232-6X1KG:
31232-6X500G:
31232-6X100G:
31232-25KG:
31232-BULK:
31232-250G:4548173957944
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。