Merck
T78409
Sigma-Aldrich
2,4,4-トリメチル-1-ペンテン
99%
別名:
α-ジイソブチレン, ジイソブチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1098309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
736 °F
expl. lim.
4.8 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI Key
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
25.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-3.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T78409-100G:
T78409-VAR:
T78409-5G:
T78409-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diisobutylene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B83-B84 (1982-01-01)
Samuel Barak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(7), 3451-3460 (2020-02-06)
Soot emissions in combustion are unwanted consequences of burning hydrocarbon fuels. The presence of soot during and following combustion processes is an indication of incomplete combustion and has several negative consequences including the emission of harmful particulates and increased operational