アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
官能基
amine
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
関連するカテゴリー
特徴および利点
Amino-dPEG®8-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (32.2 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)