由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; earthy; fruity; vegetable
SMILES記法
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- GC-E-Nose、GC-MS、および GC × GC-TOFMS による加工中の香り高い緑茶の揮発性代謝物の動的変化に関する包括的な調査:この研究では、高度な分析技術を用いて、香り高い緑茶の加工中に、2-ペンチルフランなどの揮発性代謝物の動的な変化を調査しました。この研究結果により、風味の形成に関する理解が深まり、茶の加工技術の最適化への応用が可能になりました(Wang et al., 2024)。
- イネの害虫である Scirpophaga Incertulas(サンカメイガ)の単食性について解明する植物揮発物分析学:この研究では、揮発物分析学を利用してイネの害虫である Scirpophaga incertulas の単食性について理解を深め、害虫と植物の相互作用に関与する重要な揮発性化合物として 2-ペンチルフランを同定しました。この発見は、対象を絞った害虫管理戦略の開発に役立つ可能性が期待されています(Adak et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331708-100G-K:4548173977058
W331708-BULK-K:
W331708-25G:
W331708-1KG:
W331708-SAMPLE:
W331708-SAMPLE-K:
W331708-100G:
W331708-VAR-K:
W331708-25G-K:4548173977072
W331708-1KG-K:4548173977065