Merck
W280518
Sigma-Aldrich
1-オクテン-3-オール
≥98%, FCC, FG
別名:
ペンチルビニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
128.21
FEMA番号:
2805
Beilstein:
1744110
EC Number:
欧州評議会番号:
72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.023
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.837 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; mushroom; oily; earthy
SMILES記法
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
InChI Key
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクテン-3-オールは、天然ではマッシュルーム中に存在します。 アスペルギルス、ペニシリウム、およびフサリウムなどの真菌によって生産される、最も有名な臭気性の揮発物質です。 1-オクテン-3-オールはまた、豆乳生産の前処理として大豆を水に浸漬する際にも、大量に生成されます。 また、強力な蚊誘引物です。1-オクテン-3-オールは、リノール酸の自動酸化において生成される、主要な揮発性化合物です。
生物化学的/生理学的作用
0.01~0.20 ppmで味覚があります。
その他情報
天然の産生: クローバー、調理したアーティチョーク、魚、マッシュルーム、豆類、大豆、全粒小麦粉のパン、茶、牛肉。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W280518-4KG:
W280518-25.5G-K:
W280518-4KG-K:4548173973210
W280518-8KG-K:4548173973227
W280518-20KG:
W280518-800G-K:
W280518-BULK-K:
W280518-SAMPLE:
W280518-800G:
W280518-1KG:
W280518-1KG-K:4548173973197
W280518-8KG:
W280518-SAMPLE-K:
W280518-VAR-K:
W280518-42G-K:
W280518-20KG-K:4548173973203
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Studies on mushroom flavours 3. Some flavour compounds in fresh, canned and dried edible mushrooms.
Dijkstra FY.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 160(4), 401-405 (1976)
Carbon dioxide and 1-octen-3-ol as mosquito attractants.
Takken W & Kline DL.
Journal of the American Mosquito Control Association, 5(3), 311-316 (1989)
Gil Menda et al.
The Journal of experimental biology, 216(Pt 2), 218-223 (2012-09-22)
Associative learning has been shown in a variety of insects, including the mosquitoes Culex quinquefasciatus and Anopheles gambiae. This study demonstrates associative learning for the first time in Aedes aegypti, an important vector of dengue, yellow fever and chikungunya viruses.
Atsuko Araki et al.
The Science of the total environment, 423, 18-26 (2012-03-13)
Microbial volatile organic compounds (MVOCs) are a type of VOCs produced by microorganisms. Exposure to 1-octen-3-ol, one of the known MVOCs, has been reported to reduce nasal patency and increase nasal lavage myeloperoxidase, eosinophil cationic proteins, and lysozymes in both
L E Harrup et al.
Journal of medical entomology, 49(1), 112-121 (2012-02-09)
The host kairomones carbon dioxide (CO2) and 1-octen-3-ol elicit a host seeking response in a wide range of haematophagous Diptera. This study investigates the response of Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) to these cues using field-based experiments at two sites