Merck
38180
Sigma-Aldrich
ジイソブチレン
technical, ≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
別名:
2,4,4-トリメチル-1-ペンテン + 2,4,4-トリメチル-2-ペンテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2+(CH3)3CCH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1098309
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
屈折率
n20/D 1.411
bp
101-103 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI Key
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジイソブチレンは非環状アルケンです。2,4,4-トリメチル-1-ペンテンおよび2,4,4-トリメチル-2-ペンテン(ジイソブチレンの異性体)の混合物からなります。イソオクタンと同構造です。三級ブチルアルコールから合成できます。
アプリケーション
アルケンであるジイソブチレンは、以下に使用できます:
  • 代替ディーゼル燃料の構成。
  • シングルシリンダーエンジンの燃料; 燃料の燃焼により生成される排気ガスが、高濃度のオレフィンを含むことが報告されています。1
  • モノおよびジアルキル化ジフェニルアミンの調製。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
38180-6X1L-F:
38180-1L-F:
38180-250ML-F:
38180-VAR-F:
38180-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The development of a detailed chemical kinetic mechanism for diisobutylene and comparison to shock tube ignition times.
Metcalfe WK, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31(1), 377-384 (2007)
The isomers in ?diisobutylene?. II1.
Tongberg CO, et al.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3706-3710 (1932)
Alkylation of diphenylamine with α-methylstyrene and diisobutylene using acid-treated clay catalysts.
Chitnis SR and Sharma MM.
J. Catal., 160(1), 84-94 (1996)