蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 57.7 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
545 °F
expl. lim.
11.9 %
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
H2O: decomposes (when in contact with water)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P51478-VAR:
P51478-1KG:
P51478-500ML:
P51478-25G:
P51478-500G:
P51478-10L:
P51478-1L:
P51478-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック