Merck
245933
Sigma-Aldrich
吉草酸無水物
97%
別名:
ペンタン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CO]2O
CAS番号:
分子量:
186.25
Beilstein:
1770130
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
吉草酸無水物は、以下を合成するための反応物質として使用されています:
  • エステル化反応によるアルキル9-ニトロカンプトテシンエステル。
  • 変性ビスマス金属有機骨格(Bi-MOF)。
  • 生体材料および食品包装への利用の可能性がある、O-アシル化キトサンナノファイバー(CSNF)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245933-VAR:
245933-5ML:
245933-500ML:
245933-100G:
245933-BULK:
245933-5G:
245933-500G:
245933-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, functionalisation and post-synthetic modification of bismuth metal-organic frameworks
Koppen M, et al.
Dalton Transactions, 46(26), 8658-8663 (2017)
Zhi-Song Cao et al.
Acta pharmacologica Sinica, 24(2), 109-119 (2003-01-28)
To study the structure-activity relationship of alkyl 9-nitrocamptothecin esters. Two alkyl 9-nitrocamptothecin (9NC) esters 5g and 5h were prepared by esterification reactions of 9NC with valeric anhydride and heptanoic anhydride, respectively. Eight 9NC esters 5a-5h were tested for cytotoxicity against
Structure-activity relationship of alkyl 9-nitrocamptothecin esters.
C Zhi-Song, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 24(2), 109-119 (2003)
O-acylation of chitosan nanofibers by short-chain and long-chain fatty acids
Zhang Z, et al.
Carbohydrate Polymers, 177, 203-209 (2017)
Karolina Skołucka-Szary et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 55, 50-60 (2015-06-29)
In this article, the synthesis of novel biopolymer, chitin dipentanoate (Di-O-Valeryl Chitin, DVCH) has been described. DVCH is a chitin derivative esterified with two valeryl groups at positions 3 and 6 of the N-acetylglucosamine units and it is soluble in