Merck
W527211
Sigma-Aldrich
酪酸無水物
98%
別名:
ブタン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CO)2O
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
1099474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
butter
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
5.45 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 79.5 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
535 °F
expl. lim.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
butter
SMILES記法
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Butyric anhydride can be used to prepare various flavor & fragrance compounds like neryl butyrate, geranyl butyrate, and butyl butyrllactate.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W527211-1KG:
W527211-25KG:
W527211-SAMPLE:
W527211-VAR:
W527211-BULK:
W527211-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Butyl butyrllactate, neryl butyrate, geranyl butyrate
Encyclopedia of Food and Color Additives, , year= (1997)
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR