蒸気密度
5.45 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 79.5 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (NT)
自己発火温度
535 °F
expl. lim.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble (with decomposition)(lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- dibutyrylchitin, a lipophilic chitin diester
- N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-n-butyramide
- butyric-ester derivatives of hyaluronic acid
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19270-1L:
19270-VAR:
19270-BULK:
19270-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック