Merck
M3128
Sigma-Aldrich
ミリスチン酸
Sigma Grade, ≥99%
別名:
C14:0, NSC 5028, テトラデカン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12COOH
CAS番号:
分子量:
228.37
Beilstein:
508624
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Elaeis guineensis kernels
品質水準
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or flakes
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • スイスチーズの製造技術で加工された新しい羊乳′チーズ、エウィスチーズの説明:微生物学的、物理化学的、感覚的側面:この研究では、エウィスチーズの製造について詳しく説明し、風味と食感のプロファイル向上にミリスチン酸を使用することなど、微生物学的および物理化学的特性に焦点を当てています(Garofalo et al., 2024)。
  • 実験および分子シミュレーションによる、断続的な油-水湿潤時のモデル油混合液における界面活性化合物の CO2 腐食への影響の研究::ミリスチン酸が界面活性化合物として油水システムにおける CO2 の腐食メカニズムにどのような影響を与えるかを検討し、オイル産業における腐食防止戦略への洞察を提供しています(Norooziasl et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
ミリスチン酸は、14-炭素の直鎖脂肪酸です。ラウリン酸およびパルミチン酸と同様、ミリスチン酸に豊む食事は、血清中低密度リポタンパク質コレステロールの増加に関係しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3128-100G:
M3128-500G:
M3128-CH:
M3128-VAR:
M3128-1KG:
M3128-10G:
M3128-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Pablo Delfino Pérez et al.
PloS one, 5(11), e15473-e15473 (2010-11-26)
The marine bacterium Vibrio fischeri regulates its bioluminescence through a quorum sensing mechanism: the bacterium releases diffusible small molecules (autoinducers) that accumulate in the environment as the population density increases. This accumulation of autoinducer (AI) eventually activates transcriptional regulators for
Carolyn M Highland et al.
Molecular biology of the cell, 32(10), 1064-1080 (2021-04-01)
Proper Golgi complex function depends on the activity of Arf1, a GTPase whose effectors assemble and transport outgoing vesicles. Phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P) generated at the Golgi by the conserved PI 4-kinase Pik1 (PI4KIIIβ) is also essential for Golgi function, although
Michael Ionescu et al.
Journal of bacteriology, 195(23), 5273-5284 (2013-09-24)
Xylella fastidiosa, like related Xanthomonas species, employs an Rpf cell-cell communication system consisting of a diffusible signal factor (DSF) synthase, RpfF, and a DSF sensor, RpfC, to coordinate expression of virulence genes. While phenotypes of a ΔrpfF strain in Xanthomonas
Ivan Juric et al.
PLoS computational biology, 15(4), e1006982-e1006982 (2019-04-16)
Hi-C and chromatin immunoprecipitation (ChIP) have been combined to identify long-range chromatin interactions genome-wide at reduced cost and enhanced resolution, but extracting information from the resulting datasets has been challenging. Here we describe a computational method, MAPS, Model-based Analysis of
Laura L Thomas et al.
Molecular biology of the cell, 32(11), 1104-1120 (2021-04-01)
Rab family GTPases are key organizers of membrane trafficking and function as markers of organelle identity. Accordingly, Rab GTPases often occupy specific membrane domains, and mechanisms exist to prevent the inappropriate mixing of distinct Rab domains. The yeast Golgi complex
資料
Lipid Induced Insulin Resistance