安全性情報
861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
別名:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21D11O2
CAS番号:
分子量:
315.53
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
形状
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 861810E
濃度
1 mg/mL (861810E-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It contains 20-carbon fatty acid chain along with four methylene- interrupted cis double bonds. ARA is present abundantly in phospholipids of cell membranes. It can be acquired from dietary sources.
アプリケーション
Arachidonic acid-d11 has been used in sobetiramides (Sob-AM2) quantification by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.
生物化学的/生理学的作用
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.
包装
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (861810E-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
861810E-1MG:4548173349367
861810E-VAR:
861810E-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)