Merck
E6627
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸 ナトリウム塩
≥99% (capillary GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2Na
CAS番号:
分子量:
324.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (capillary GC)
フォーム
film or powder
white to off-white
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);;/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;;
InChI Key
TVEGTERCKGGVCJ-LIJGWLRISA-N
遺伝子情報
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689)
rat ... ALOX5(25290)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エイコサペンタエン酸(EPA)/ティムノドン酸は、オメガ-3多価不飽和脂肪酸(PUFA)です。この長鎖脂肪酸は主に魚油で認められます。
アプリケーション
シス-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸ナトリウム塩は、以下の用途に使用されています:
  • 薬剤誘発性および自然発生ループスマウスモデルにおけるループス病理に対する作用を検討するため
  • マウス肺胞マクロファージを前処理し、サイトカイン放出に関連するアミオダロンとエイコサペンタエン酸(EPA)間の効果/関係を検討するため
  • EPA補充による薬理学的補正がマウスにおけるオートファジーフラックスを回復させ、腎臓の脂肪毒性を減少させるかどうかを検討するため
生物化学的/生理学的作用
エイコサペンタエン酸(EPA)は、抗高血糖、抗酸化、抗高脂血、および抗炎症特性を有します。血管反応性の改善に役立ちます。EPAは、血管平滑筋の増殖の抑制能があります。Fynキナーゼ活性を防止することによって肺高血圧を緩和します。EPAは、脂質代謝に有益な効果を発揮します。抗コレステロール血症およびアテローム性硬化症の治療に用いられています。
5-リポキシゲナ-ゼ阻害剤です。トロンボキサンA2の産生量を低下させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6627-PH:
E6627PROC:
E6627-25MG:
E6627-5MG-PW:
E6627-BULK:
E6627-VAR:
E6627-BULK-N:
E6627-10MG:
E6627-5MG:
E6627-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y Futamura
Japanese journal of pharmacology, 69(4), 335-341 (1995-12-01)
I studied the effect of amiodarone, a cationic amphiphilic drug, on the cytokine release and protein kinase C (PKC) activity of mouse alveolar macrophages. In addition, I examined the relationship between amiodarone and eicosapentaenoic acid (EPA) with respect to the
Lin Hai Kurahara et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 148, 50-62 (2020-09-06)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a multifactorial disease characterized by pulmonary arterial vasoconstriction and remodeling. Src family tyrosine kinases, including Fyn, play critical roles in vascular remodeling via the inhibition of STAT3 signaling. EPA is known to inhibit Fyn kinase
Azusa Kobayashi et al.
Frontiers in immunology, 12, 650856-650856 (2021-07-03)
Accumulating evidence suggests that cholesterol accumulation in leukocytes is causally associated with the development of autoimmune diseases. However, the mechanism by which fatty acid composition influences autoimmune responses remains unclear. To determine whether the fatty acid composition of diet modulates
Yong-Ping Zhang et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 136, 85-94 (2017-08-06)
Omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFAs), docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA), have been reported to prevent neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD) in both experimental and clinical/epidemiological studies. However, whether DHA and EPA from natural products exert
Takeshi Yamamoto et al.
Autophagy, 17(7), 1700-1713 (2020-06-18)
Recently, we identified a novel mechanism of lipotoxicity in the kidney proximal tubular cells (PTECs); lipid overload stimulates macroautophagy/autophagy for the renovation of plasma and organelle membranes to maintain the integrity of the PTECs. However, this autophagic activation places a