由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥99% (capillary GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4562 (lit.)
bp
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
−4.5-−4 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
InChI Key
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M3525-100MG:
M3525-1G:
M3525-VAR:
M3525-250MG:
M3525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)