由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
アッセイ
≥95%
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
oily; waxy; soapy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 断続的な油水湿潤時のモデル油混合液における界面活性化合物の CO2 腐食への影響を研究するための、実験および分子シミュレーション:ミリスチン酸が界面活性化合物として油水システムにおける CO2 腐食メカニズムに与える影響を調査し、石油産業における腐食防止戦略への洞察を提供しています(Norooziasl et al., 2024)。
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W276405-SAMPLE:
W276405-5KG-K:
W276405-1KG-K:4548173972732
W276405-1KG:
W276405-5KG:
W276405-100G-K:4548173972718
W276405-BULK-K:
W276405-VAR-K:
W276405-25KG-K:4548173972749
W276405-SAMPLE-K:
W276405-10KG:
W276405-100G:
W276405-10KG-K:4548173972725
W276405-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック