主要文書
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
別名:
Myristic acid, Tetradecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12COOH
CAS番号:
分子量:
228.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-875-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
転移温度
flash point >165 °C
溶解性
1.07 mg/L
密度
0.8622 g/cm3 at 54 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg