由来生物
Cocos nucifera
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
蒸気圧
15 mmHg ( 160 °C)
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
tree nuts
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fatty; citrus; rancid; sour
SMILES記法
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Case for supporting astrocyte energetics in glucose transporter 1 deficiency syndrome.: This review highlights the role of decanoic acid in supporting astrocyte energetics, providing a potential therapeutic approach for glucose transporter 1 deficiency syndrome and emphasizing its significance in neuroenergetics and metabolic therapies (Xu and Borges, 2024).
- Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This article details the development of terpene-based hydrophobic eutectic solvents incorporating decanoic acid for effective Pb(II) complexation, showcasing its potential in environmental chemistry and industrial processes (Suljkanović et al., 2024).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
296.6 °F - closed cup
引火点(℃)
147 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W236411-1KG:
W236411-100G-K:
W236411-1KG-K:4548173968339
W236411-10KG:
W236411-5KG:
W236411-100G:
W236411-10KG-K:4548173968322
W236411-SAMPLE:
W236411-5KG-K:4548173968346
W236411-BULK-K:
W236411-VAR-K:
W236411-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック