Merck
05346
Supelco
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
別名:
Capric acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C6H20O2
CAS番号:
分子量:
176.24
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05346-1MG:
05346-1MG-EA:
05346-10MG:
05346-VAR:
05346-BULK:
05346-10MG-EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)