Merck
P74001
Sigma-Aldrich
1-ピロリジノ-1-シクロへキセン
97%
別名:
1-(1-シクロヘキセン-1-イル)ピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N
CAS番号:
分子量:
151.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5217 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
InChI
1S/C10H17N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h6H,1-5,7-9H2
InChI Key
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P74001-BULK:
P74001-VAR:
P74001-1KG:
P74001-5KG:
P74001-100G:
P74001-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)