Merck
516988
Sigma-Aldrich
水酸化セシウム 一水和物
99.95% trace metals basis
別名:
2-アミノエチル2-アクリル酸メチル塩酸塩, 2-アミノエチルメタクリル酸塩酸塩, メタクリル酸、2-アミノエチルエステル、塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCsO · H2O
CAS番号:
分子量:
167.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.95% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化セシウム一水和物は、一般に多くの有機変換における触媒として、また重合反応における開始剤として使用されます。
アプリケーション
水酸化セシウム一水和物は、末端アルキンの異性化による
  • O-アレンおよびN-アレンの合成における触媒として使用できます。この方法により、幅広い官能基耐性の穏やかな条件下で、高収率でアレンを効率的に合成できます。
  • 非対称ビス-アリルエーテルは、ベイリス-ヒルマン付加物の二量化によるE-アリル単位と末端アリル単位から構成されます。
また、水酸化セシウム一水和物は、一置換オキシランの不均一な開環重合の開始剤としても使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516988-VAR:
516988-5G:4548173943138
516988-BULK:
516988-25G:4548173943121
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A S Malkani et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Electrolyte cations affect the activity of surface-mediated electrocatalytic reactions; however, understanding the modes of interaction between cations and reaction intermediates remains lacking. We show that larger alkali metal cations (excluding the thickness of the hydration shell) promote the electrochemical CO
David Johannes Scholz et al.
Magma (New York, N.Y.), 28(6), 591-598 (2015-10-10)
(13)C metabolic MRI using hyperpolarized (13)C-bicarbonate enables preclinical detection of pH. To improve signal-to-noise ratio, experimental procedures were refined, and the influence of pH, buffer capacity, temperature, and field strength were investigated. Bicarbonate preparation was investigated. Bicarbonate was prepared and
Andrea Šlampová et al.
Analytica chimica acta, 887, 92-100 (2015-09-01)
Electrolysis is omnipresent in all electrochemical processes including electromembrane extraction (EME). The effects of electrolysis on quantitative aspects of EME were comprehensively evaluated for a set of acidic (substituted phenols) and basic (basic drugs) analytes. EMEs were carried out across
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。