製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (F)
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% total nitrogen (N)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.5-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
682 °C (lit.)
溶解性
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
密度
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- フルオロアリル化合物を合成するためのビルディングブロックの調製
- 有機溶媒-水の中性pH混合緩衝液中でアルキルシリルエーテルを加水分解することによるアルコール合成
- フルオロビニル化合物を形成するアルキニルヨードニウム塩の求核的フッ素化
- 求核的芳香族置換(SNAr)反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20989-50G:
20989-BULK:
20989-250G:4548173927497
20989-VAR:
20989-10G:4548173927480