Merck
20990
Sigma-Aldrich
フッ化セシウム
purum p.a., ≥98.0%
別名:
NSC 84270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsF
CAS番号:
分子量:
151.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0%
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0%
mp
682 °C (lit.)
密度
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
光触媒および超伝導に応用されている単結晶Dion-Jacobson相CsLaTa2O7の合成に使用。
反応物質としての用途:
  • フルオロアリル化合物を合成するためのビルディングブロックの調製
  • 有機溶媒-水の中性pH混合緩衝液中でアルキルシリルエーテルを加水分解することによるアルコール合成
  • フルオロビニル化合物を形成するアルキニルヨードニウム塩の求核的フッ素化
  • 求核的芳香族置換(SNAr)反応
その他情報
Catalyst for the reaction of silyl enol ethers with carbonyl compounds
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20990-BULK:
20990-10G:4548173927503
20990-VAR:
20990-50G:4548173927527
20990-250G:4548173927510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 122-122 (1981)
J. Boyer et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 184, 157-157 (1980)
E D Risby et al.
Archives of general psychiatry, 48(6), 513-524 (1991-06-01)
As part of a study of the effects of lithium carbonate on neurochemical function in man, platelet and lymphocyte adenylate cyclase activity and lymphocyte beta-adrenergic receptor binding characteristics were determined before and after 2 weeks of lithium treatment in 10
E A Lesnik et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 5(3), 601-614 (1987-12-01)
We have determined the 1H----3H exchange rate constants between water and C8H groups of purinic residues of alternating polynucleotides poly(dA-dT).poly(dA-dT), poly(dG-dC).poly(dG-dC) and poly(dA-dC).poly(dG-dT) as well as homopolynucleotides poly(dA).poly(dT) and poly(dG).poly(dC) in aqueous solutions with high-salt concentrations (3 M NaCl and
L Bertollini et al.
Neuroreport, 5(5), 553-556 (1994-01-31)
The effect of intracellular fluoride ions on voltage-dependent calcium currents was tested during whole-cell voltage-clamp recordings in thalamic neurones acutely dissociated from young adult rats. It is demonstrated that 5-30 mM intracellular fluoride selectively and reversibly suppresses the high voltage-activated