Merck
289345
Sigma-Aldrich
フッ化セシウム
99.9% trace metals basis
別名:
NSC 84270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsF
CAS番号:
分子量:
151.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.9% trace metals basis
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
mp
682 °C (lit.)
密度
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
o-置換ビアリ-ルを合成する際の鈴木クロスカップリング反応の塩基として用います。tert-ブチルアルコ-ルやtert-ペンチルアルコ-ルなどのプロトン性溶媒中での第一級ハライドやスルホナ-トの求核的フッ素化反応の試薬としても用います。
光触媒および超伝導に応用されている単結晶Dion-Jacobson相CsLaTa2O7の合成に使用。
反応物質としての用途:
  • フルオロアリル化合物を合成するためのビルディングブロックの調製
  • 有機溶媒-水の中性pH混合緩衝液中でアルキルシリルエーテルを加水分解することによるアルコール合成
  • フルオロビニル化合物を形成するアルキニルヨードニウム塩の求核的フッ素化
  • 求核的芳香族置換(SNAr)反応
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
289345-25G:4548173935843
289345-VAR:
289345-100G:4548173935836
289345-500G:4548173922041
289345-BULK:
289345-5G:4548173935850
289345-1KG:4548173922034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5688-5688 (2006)
Dong Wook Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16394-16397 (2006-12-15)
Aprotic solvents are usually preferred for the SN2 reactions, because nucleophilicity and hence SN2 reactivity are severely retarded by the influence of the partial positive charge of protic solvents. In this work, we introduce a remarkable effect of using tertiary
J Kypr et al.
International journal of biological macromolecules, 13(1), 9-13 (1991-02-01)
Ten DNA fragments containing self-complementary alternating sequences of adenine and thymine differing in length and the starting nucleotide were studied by c.d. spectroscopy. It was found that d(TATATATA) but not d(ATATATAT), d(TATATA), d(CTATATAG) or (dT-dA)20 isomerized into the unusual X-DNA
S Nelson et al.
Science (New York, N.Y.), 265(5173), 774-777 (1994-08-05)
Neurons in the primary visual cortex of the cat are selectively activated by stimuli with particular orientations. This selectivity can be disrupted by the application of antagonists of the inhibitory neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) to a local region of the
L Bertollini et al.
Neuroreport, 5(5), 553-556 (1994-01-31)
The effect of intracellular fluoride ions on voltage-dependent calcium currents was tested during whole-cell voltage-clamp recordings in thalamic neurones acutely dissociated from young adult rats. It is demonstrated that 5-30 mM intracellular fluoride selectively and reversibly suppresses the high voltage-activated