Merck
270598
Sigma-Aldrich
1,2-ジクロロベンゼン
suitable for HPLC, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl2
CAS番号:
分子量:
147.00
Beilstein:
606078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
1198 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
9.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 296 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 305 nm Amax: 0.20
λ: 335 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 表面カーボンナノチューブの成長によるカーボンエアロゲルの微細構造制御と VOC 除去性能の向上。: この研究では、表面改質カーボンエアロゲルを使用して、1,2-ジクロロベンゼンなどの揮発性有機化合物の除去を強化する新しい方法を紹介します(Cheng et al., 2024)(Cheng et al., 2024)。
  • ZnO 上の環境持続性フリーラジカル(EPFR)形成における電気陰性度の役割。: この研究では、表面化学が、酸化亜鉛表面上の 1,2-ジクロロベンゼンからのラジカルを含む持続性フリーラジカルの形成にどのように影響するかを調査します(Ahmed et al., 2024)(Ahmed et al., 2024)。
  • Cu(I)錯体は N-ヘテロ環の脱水素を触媒します。: この記事では、1,2-ジクロロベンゼン誘導体を含む反応を含む N-ヘテロ環の脱水素を触媒する銅(I)錯体の応用について説明します(Shen et al., 2024)(Shen et al., 2024)。
  • 1,2-ジクロロベンゼン(DCB)と 2-モノクロロフェノール(MCP)から実験室で生成された EPFR の新機能。: この出版物は、1,2-ジクロロベンゼンから実験室で生成されたフリーラジカルの特性を調査し、その環境への影響と分解プロセスに光を当てています(Khachatryan et al., 2024)(Khachatryan et al., 2024)。
  • 塩素化有機化合物の C-Cl 光イオン化断面積と絶対光イオン化断面積の推定。: この研究は、1,2-ジクロロベンゼンを含む塩素化有機化合物の光イオン化特性に関する重要なデータを提供します。これは、大気化学におけるその挙動を理解する上で重要です(Chen et al., 2024)(Chen et al., 2024)。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270598-6X500ML:
270598-100ML:4548173127835
270598-6X800ML:
270598-1L:4548173127842
270598-BULK:
270598-VAR:
270598-4L:
270598-500ML:
270598-4X4L:4548173127866
270598-2L:4548173127859
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adsorption of 1, 2-dichlorobenzene from water to carbon nanotubes.
Peng X, et al.
Chemical Physics Letters, 376(1), 154-158 (2003)
Y Chen et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(41), 14142-14151 (2012-08-08)
In this perspective article, we discuss the dynamic instability of charge carrier transport in a range of popular organic semiconductors. We observe that in many cases field-effect mobility, an important parameter used to characterize the performance of organic field-effect transistors
Catalytic oxidation of 1, 2-dichlorobenzene over supported transition metal oxides.
Krishnamoorthy S, et al.
J. Catal., 193(2), 264-272 (2000)
Sébastien Haar et al.
Scientific reports, 5, 16684-16684 (2015-11-18)
Due to a unique combination of electrical and thermal conductivity, mechanical stiffness, strength and elasticity, graphene became a rising star on the horizon of materials science. This two-dimensional material has found applications in many areas of science ranging from electronics
Daisuke Mori et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(8), 2924-2927 (2011-07-07)
We have fabricated polymer/polymer blend solar cells consisting of poly(3-hexylthiophene) as the electron donor and poly{2,7-(9,9-didodecylfluorene)-alt-5,5-[4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole]} as the acceptor. The power conversion efficiency (PCE) was strongly dependent on solvents employed for spin coating. The best PCE of 2.0% was obtained