蒸気密度
5.1 (vs air)
蒸気圧
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
製品種目
PESTANAL®
自己発火温度
1198 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36707-1G:4548173905655
36707-BULK:
36707-VAR:
36707-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック