Merck
33374
Supelco
ニトロフェン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4-ジクロロフェニル 4-ニトロフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
284.09
Beilstein:
1887356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-72 °C
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H7Cl2NO3/c13-8-1-6-12(11(14)7-8)18-10-4-2-9(3-5-10)15(16)17/h1-7H
InChI Key
XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロフェンは、さまざまな作物の雑草を制御するための除草剤として使用できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
注意
プロの使用者に制限されています。注意-曝露を避けてください-使用前に特別な指示を受けてください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33374-BULK:
33374-VAR:
33374-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
National study of chemical residues in fish Volume II null
Augusto F Schmidt et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 207(1), 76-76 (2012-05-25)
We sought to investigate the effects of antenatal retinoic acid on the pulmonary vasculature and vascular endothelial growth factor (VEGF) and VEGF receptors (VEGFR) expression in a nitrofen-induced congenital diaphragmatic hernia (CDH) model. Rat fetuses were exposed to nitrofen at
Steffi Mayer et al.
Seminars in pediatric surgery, 20(3), 161-169 (2011-06-29)
Despite the progress in prenatal diagnosis and intervention as well as postnatal therapeutic strategies, congenital diaphragmatic hernia (CDH) is still associated with a meaningful mortality because of the induced pulmonary hypoplasia. An essential key in understanding the pathogenesis of CDH
Rhiannon B van Loenhout et al.
The American journal of pathology, 180(1), 48-60 (2011-11-09)
Despite modern treatments, congenital diaphragmatic hernia (CDH) remains associated with variable survival and significant morbidity. The associated pulmonary hypoplasia is a major determinant of outcome. To develop better treatments, improved comprehension of the pathogenesis of lung hypoplasia is warranted. We
J J Greer et al.
Pediatric pulmonology, 29(5), 394-399 (2000-05-02)
In this review, we discuss recent advances in the study of the pathogenesis of congenital diaphragmatic hernia (CDH). Much of the research has involved the use of an animal model of CDH in which diaphragmatic defects are produced in fetal