安全性情報
8.03226
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
別名:
1,4-Dichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,4-(Cl)2C6H4
CAS番号:
分子量:
147.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-400-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
自己発火温度
>500 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-5.9 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
転移温度
flash point 66 °C
溶解性
0.08 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 70 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2