Merck
1.02930
Supelco
1,2-Dichlorobenzene
for extraction analysis EMSURE®
別名:
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS番号:
分子量:
147.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
202-425-9
NACRES:
NA.21
蒸気圧
1.33 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
640 °C
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
不純物
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
転移温度
flash point 66 °C
溶解性
0.13 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as HCl): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.01 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1