蒸気圧
1.33 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
640 °C
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
転移温度
flash point 66 °C
溶解性
0.13 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.305 - 1.307
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体