Merck
270644
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン
suitable for HPLC, 99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
132 °C (lit.)
蒸気圧:
11.8 mmHg ( 25 °C)
蒸気密度
3.86 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
1178 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
7.1 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.01% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 288 nm Amax: 1.0
λ: 290 nm Amax: 0.40
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 325 nm Amax: 0.04
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この溶剤はガラス蒸留され、サブミクロンでろ過され、ロット間の一貫性を提供するための厳格な規格試験を受けています。
アプリケーション
HPLC機器および有機合成用途で使用するために設計されています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬を見つかります。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270644-500ML:
270644-4X4L:4548173127989
270644-1L:4548173127941
270644-10L:
270644-100ML:4548173127934
270644-BULK:
270644-2L:4548173127965
270644-4L:
270644-6X800ML:
270644-VAR:
270644-6X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yayun Zhu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700614-1700614 (2018-03-30)
In the planar perovskite solar cells (PSCs), the electron transport layer (ETL) plays a critical role in electron extraction and transport. Widely utilized TiO2 ETLs suffer from the low conductivity and high surface defect density. To address these problems, for
Guanhaojie Zheng et al.
Nature communications, 9(1), 2793-2793 (2018-07-20)
Crystal orientations in multiple orders correlate to the properties of polycrystalline materials, and it is critical to manipulate these microstructural arrangements to enhance device performance. Herein, we report a controllable approach to manipulate the facet orientation within the ABX3 hybrid
Stefan Schade et al.
Metabolites, 9(5) (2019-05-15)
Algae are key components of aquatic food chains. Consequently, they are internationally recognised test species for the environmental safety assessment of chemicals. However, existing algal toxicity test guidelines are not yet optimized to discover molecular modes of action, which require
Aneta Baj et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-11-30)
Vitamin E is the most active natural lipophilic antioxidant with a broad spectrum of biological activity. α-Tocopherol (α-T), the main representative of the vitamin E family, is a strong inhibitor of lipid peroxidation as a chain-breaking antioxidant. Antioxidant and antiradical
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)