Merck
176605
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン-d5
99 atom % D
別名:
重水素化クロロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D5Cl
CAS番号:
分子量:
117.59
Beilstein:
1866335
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
GC/MS: suitable
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロベンゼン-d5は、99atom%Dの同位体純度を持つクロロベンゼンの重水素化誘導体です。重陽子の四極カップリング定数(DQCC)および非対称パラメーター(η)を評価するために、液晶溶媒中のクロロベンゼン-d51HNMR(プロトン核磁気共鳴)および2HNMR(重水素NMR)スペクトルを研究しました。報告された値は以下の通りです。DQCCオルト = 180(2)kHz、ηオルト = 0.06(1)、DQCCメタ = 174(2)kHz、ηメタ = 0.09(3)、DQCCパラ = 182(4)kHz、ηパラ = 0.06(4)]。
クロロベンゼン-d5は、熱脱離/ガスクロマトグラフィー/質量分析(TD/GC/MS)における高分子量および低揮発性化合物の内部標準として使用できます。
アプリケーション
分析標準として使用できます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176605-BULK:
176605-1G:4548173109633
176605-VAR:
176605-5G:4548173109640
176605-5G-PW:
176605-500MG:
176605-5X5G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deuterium quadrupole coupling constants in chlorobenzene-4-d1 and 1, 4-diethylnylbenzene-d1, d' 1 in the liquid state.
Assink RA and Jonas J.
Journal of Magnetic Resonance, 4(3), 347-351 (1971)
The vibrational spectra of penta-deutero-chlorobenzene.
Nanney TR, et al.
Spectrochimica Acta , 21(9), 1495-1504 (1965)
A study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body.
Statheropoulos M, et al.
Forensic Science International, 153(2), 147-155 (2005)
A study of volatile organic compounds evolved in urban waste disposal bins."
Statheropoulos M, et al.
Atmospheric Environment, 39(26), 4639-4645 (2005)
Deuterium Quadrupolar Parameters from 1H and 2H NMR Spectra for Pyridine-d5, Benzonitrile-d5 and Chlorobenzene-d5 Using Liquid Crystal Solvents.
Ambrosetti R, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 41(1-2), 431-435 (1986)