Merck
T53805
Sigma-Aldrich
トリクロロアセトニトリル
98%
別名:
Trichlorocyanomethane, Tritox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCN
CAS番号:
分子量:
144.39
Beilstein:
605572
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
58 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
83-84 °C (lit.)
密度
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
InChI Key
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DBU触媒を用いたアリルアルコ-ルの付加反応によるトリクロロアセトイミド酸エステルの合成と、それに続くMOM触媒aza-Claisen転位反応の研究に用いられています。また、ジオ-ルからビストリクロロアセトイミド酸エステルを得るためにも用いられており、得られた化合物は酸触媒環化反応によってジヒドロオキサジンを生成します
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T53805-VAR:
T53805-BULK:
T53805-100G:4548173213422
T53805-10KG:
T53805-5G:4548173213446
T53805-5KG:
T53805-500G:4548173213439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christophe Rondot et al.
Organic letters, 9(2), 247-250 (2007-01-16)
An efficient synthesis of chiral dihydrooxazines (2) from 1-aryl-2-amino-propane-1,3-diols (1) via the corresponding bistrichloroacetimidate intermediates has been developed. In this transformation, one trichloroacetimidate acts as a leaving group and the other acts as a nucleophile. The cyclization proceeds through an
Tetrahedron, 63, 2123-2123 (2007)
E L Lin et al.
Cancer letters, 62(1), 1-9 (1992-02-14)
Male Fisher 344 rats were administered 1- or 2-[14C]trichloroacetonitrile (TCAN) by oral gavage. DNA was isolated from the liver, kidneys and stomach and several protein fractions (globin, albumin and globulins) were isolated from blood. TCAN binds to both the DNA
Trichloroacetonitrile.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 71 Pt 3, 1533-1537 (1999-09-07)
Hua Zhang et al.
Journal of environmental sciences (China), 21(1), 54-61 (2009-05-01)
Dissolved organic matter (DOM) has been identified as precursor for disinfection by-products (DBPs) formation during chlorination. Recently, it has been demonstrated that the characteristics of DOM influence the DBPs formation mechanism. A study was, therefore, initiated to investigate the effects