Merck
562505
Sigma-Aldrich
水酸化セシウム 一水和物
≥99.5% trace metals basis
別名:
Cesium hydroxide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCsO · H2O
CAS番号:
分子量:
167.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
形状
powder or crystals
不純物
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化セシウムは、有機合成に使用できる強力な塩基であり、触媒として、およびセシウム化合物生産の中間体として使用できます。
アプリケーション
水酸化セシウム一水和物は、以下に使用されています:
  • 非対称ビスアリルエーテルをBaylis-Hillman付加物の二量化によって調製するための触媒として。
  • ペロブスカイト太陽電池向けの正孔抽出層として酸化バナジウム薄膜を作製するためのドーパントとして。
  • 一置換オキシランの開環重合のための開始剤として。
  • 化学選択的N-アルキル化によって第2級アミンを合成するためのプロモーターとして。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562505-1KG:4548173961835
562505-VAR:
562505-5KG:4548173961842
562505-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cesium Hydroxide Promoted Chemoselective N-Alkylation for the Generally Efficient Synthesis of Secondary Amines
Ralph N. Salvatore, et al.
Organic Letters, 1, 1893-1896 (1999)
Application of cesium hydroxide monohydrate for ring opening polymerization of monosubstituted oxiranes: characterization of synthesized polyether-diols
Zbigniew Grobelny, et al.
Polymer Bull., 78, 7301-7312 (2021)
An atom-economical and environmentally benign preparation of unsymmetrical bis-allyl ethers via dimerization of Baylis-Hillman adducts catalyzed by cesium hydroxide monohydrate
Yunkui Liu, et al.},
Synlett, 2005, 2999-3001 (2005)
Cesium-Doped Vanadium Oxide as the Hole Extraction Layer for Efficient Perovskite Solar Cells
Xiang Yao, et al.
ACS Omega, 3, 1117-1125 (2018)
David Johannes Scholz et al.
Magma (New York, N.Y.), 28(6), 591-598 (2015-10-10)
(13)C metabolic MRI using hyperpolarized (13)C-bicarbonate enables preclinical detection of pH. To improve signal-to-noise ratio, experimental procedures were refined, and the influence of pH, buffer capacity, temperature, and field strength were investigated. Bicarbonate preparation was investigated. Bicarbonate was prepared and
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。