安全性情報
52672-U
Supelco
Amberlite XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 10 kg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite XAD®-2, pkg of 10 kg
認証
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
フォーム
solid
包装
pkg of 10 kg
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI Key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スチレン-ジビニルベンゼンの疎水性共重合体樹脂であるAmberlite XAD-2はさらに長い精製プロセスを必要とし、吸着剤として用いられます。Amberlite XAD-2樹脂は、低エネルギーの物理的相互作用により、芳香族性と疎水性基の大きさに応じて有機化合物を吸着します。
疎水性や極性の相互作用を介してイオン分子種を吸着、放出する非イオン性マクロレティキュラ-樹脂;通常、アイソクラティック条件下で使用されます。
仕様:
アプリケーション
Amberlite XAD®-2は、
  • Soxhlat抽出技法を用いた有機塩素化合物抽出用吸着剤として
  • HPLC分析のためのカラム・クロマトグラフィーを用いたはちみつ試料抽出用吸着剤として
  • 吸着クロマトグラフィーで使用されました。
分子量20,000以下の疎水性化合物用の多環芳香族吸着樹脂:フェノ-ル、有機物質除去、界面活性剤、芳香族化合物、抗生物質の回収触媒または金属除去の担体として使用できます。精製された米EPAバ-ジョンについては、Supelpak-2およびSupelpak-2Bを参照してください。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
52672-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Amberlite™ XAD4 20-60 mesh
Supelco
20276
Amberlite XAD4
Supelco
Supelco
10358
Amberlite XAD4
Amberlite™ XAD7HP 20-60 mesh
Supelco
XAD7
Amberlite XAD7HP
Amberlite™ XAD16N 20-60 mesh
Supelco
XAD16
Amberlite XAD16N
Application of Amberlite XAD resins to the isolation of humic substances from sea water.
Grzybowski, W.
Oceanologia, 33, 105-109 (1992)
Sorption of sodium dodecyl sulfate on amberlite XAD-2 resin.
HIRAIDE, Masataka, Toshihiko SHIMA, and Hiroshi KAWAGUCHI.
Analytical Sciences, 10, 505-507 (1994)
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)