安全性情報
21233-U
Supelco
ORBO 1500 前処理済みスモール PUF/Amberlite XAD®-2/PUF カートリッジ
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
別名:
小型PUFカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
物質
polyurethane (foam)
品質水準
詳細
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
製品種目
ORBO
特徴
precleaned
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
ORBO 1500
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
22 mm × 10 cm
適合性
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ORBO-1500 cartridges are recommended for Pesticide/PCB applications. Sampling Rate: 1-5 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
WGK
WGK 3
Jan Code
21233-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)