安全性情報
20556
Supelco
ガラス製カートリッジ、スモールPUFプラグ用
pkg of 1 ea
別名:
小型PUFカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
物質
glass cartridge
品質水準
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)