Merck
M89617
Sigma-Aldrich
粘液酸
97%
別名:
MTPA, ガラクタル酸, サッカロ乳酸, テトラヒドロキシアジピン酸, テトラヒドロキシヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CHOH)4COOH
CAS番号:
分子量:
210.14
Beilstein:
1728117
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)/t1-,2+,3+,4-
InChI Key
DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ガラクタル酸とも呼ばれる粘液酸は、次の物質の合成において前駆物質として使用できます。
  • ポリ無水物の合成にアジピン酸と共に単量体単位として使用される2,3,4,5-tetra-O-アセチルガラクタル酸(AGA)の合成。
  • ムコン酸およびアジピン酸の合成。
また、単分散水溶性磁性ナノ粒子の表面修飾にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M89617-100G:
M89617-VAR:
M89617-500G:
M89617-5G:
M89617-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functionalization of monodisperse magnetic nanoparticles
Lattuada M and Hatton T A
Langmuir, 23(4), 2158-2168 (2007)
Highly Efficient Chemical Process To Convert Mucic Acid into Adipic Acid and DFT Studies of the Mechanism of the Rhenium-Catalyzed Deoxydehydration
Li X, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(16), 4200-4204 (2014)
M Saladini et al.
Carbohydrate research, 336(1), 55-61 (2001-10-25)
A solution study on the complex ability of galactaric acid (GalaH(2)) for complexation with Ca(2+), Mg(2+) and Zn(2+) ions is reported. The stability constants of the complex species are determined by means of potentiometric measurements. From the dependence of stability
Dominik Mojzita et al.
Applied and environmental microbiology, 76(1), 169-175 (2009-11-10)
D-galacturonic acid can be obtained by hydrolyzing pectin, which is an abundant and low value raw material. By means of metabolic engineering, we constructed fungal strains for the conversion of D-galacturonate to meso-galactarate (mucate). Galactarate has applications in food, cosmetics
Harry Boer et al.
Applied microbiology and biotechnology, 86(3), 901-909 (2009-11-19)
There are at least three different pathways for the catabolism of D-galacturonate in microorganisms. In the oxidative pathway, which was described in some prokaryotic species, D-galacturonate is first oxidised to meso-galactarate (mucate) by a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-dependent dehydrogenase (EC