Merck
E1620000
エストラジオール ヘミ水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β-エストラジオール ヘミ水和物, 1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2 · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
281.39
Beilstein:
1914275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estradiol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@]56CC[C@H]7[C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5CC[C@@H]6O
InChI
1S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1
InChI Key
ZVVGLAMWAQMPDR-WVEWYJOQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Estradiol hemihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
E1620000:
E1620000-1EA:
E1620000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Richard Piet et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(26), 10828-10839 (2013-06-28)
Circulating gonadal steroid hormones are thought to modulate a wide range of brain functions. However, the effects of steroid fluctuations through the ovarian cycle on the intrinsic properties of neurons are not well understood. We examined here whether gonadal steroids
Aniruddha Das et al.
Archives of sexual behavior, 43(7), 1403-1415 (2014-03-07)
Using nationally representative data from the 2005-2006 U.S. National Social Life, Health, and Aging Project, this study queried relationship, sexual, and sex hormone patterns among married evangelical women and men aged 57-85, relative to those in other religions. Results suggested
Shuzo Hirata et al.
Nature materials, 13(10), 938-946 (2014-09-10)
In materials showing reverse saturable absorption (RSA), the optical absorbance increases as the power of the light incident on them increases. To date, RSA has only been observed when very intense light sources, such as short-pulse lasers, are used. Here
Yuko Hara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 486-491 (2013-12-04)
Humans and nonhuman primates are vulnerable to age- and menopause-related decline in working memory, a cognitive function reliant on the energy-demanding recurrent excitation of neurons within Brodmann's Area 46 of the dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC). Here, we tested the hypothesis
Wenbo Li et al.
Nature, 498(7455), 516-520 (2013-06-04)
The functional importance of gene enhancers in regulated gene expression is well established. In addition to widespread transcription of long non-coding RNAs (lncRNAs) in mammalian cells, bidirectional ncRNAs are transcribed on enhancers, and are thus referred to as enhancer RNAs