certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000046
traceable to USP 1254009
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
estradiol
フォーム
solid
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
InChI Key
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2857-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)