product name
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga
物質
fused silica fiber
plain red hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 3 × ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
プロトコル
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
テルペン類は植物由来の精油中に存在し、多くの場合、植物またはその精油に特徴的な香りを発します。SPMEは、これらの野草および農作物中のテルペン/テルペノイドプロファイルを分析するための便利で効率的、かつ自動化が容易な試料前処理技術です。
Chromatograms