Merck
57326-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
別名:
StableFlex SPMEファイバー、マニュアル用、w/65um PDMS-DVBコーティング、3個
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
製品名
SPMEファイバー・ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with manual holder
物質
StableFlex fiber
plain pink hub
品質水準
ニードルサイズ
24 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
揮発性化合物、アミン、ニトロ芳香族化合物
脚注
柔軟なフュ-ズドシリカのコアにコ-ティング層を結合させることで、最適なコ-ティングと折れにくいファイバ-を実現しました。通常のフュ-ズドシリカコアに同一のコ-ティングを施した製品と比較すると、抽出時の選択性に多少の差がみられることがあります。2 cmファイバ-アセンブリ-にはスプリングはありません。
法的情報
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)