Merck
57346-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
別名:
SPMEファイバー 23GA、3個、マニュアル用、W/65UM PDMS-DVBコーティング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
製品名
SPMEファイバー・ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB), fused silica fiber, df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, needle size 23 ga
物質
fused silica fiber
plain blue hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
揮発性化合物、アミン、ニトロ芳香族化合物
脚注
このSPMEファイバーアセンブリは、カタログ番号57916-Uのニチノール(NIT)コアを使用することもでき、ファイバーの再現性の強化、ファイバーの耐久性の向上、メソッドの一貫性のための選択性の維持、および分析対象物の安定性を確保するためのコア不活性をもたらします。 詳細は、SigmaAldrich.com/NITSPME をご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)