Merck
57902-U
Supelco
SPMEファイバー・ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB)
greener alternative
df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
物質
metal alloy fiber
plain pink hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)