物質
metal alloy fiber
plain gray hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 × ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
2 cm
マトリックス活性基
DVB/CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SPMEファイバーアセンブリージビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン(DVB/CAR/PDMS)は、ニードル、プランジャーおよびファイバーコアに使用される軟性の合金から製造されています。新しい合金は、従来よりも曲がりにくく折れにくい、厚くて柔軟なプランジャーの設計にも使用されており、特にサンプル撹拌機付きオートサンプラーに使用されるニードルの強化に役立っています。ニードルは標準的なステンレス製ニードルよりも曲がりやすく壁面が薄いため、セプタム素材を貫通しやすいよう先端が斜めにカットされています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
- アイスワインの揮発性画分の定性プロファイリングのための高速ヘッドスペース固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフィー-飛行時間型質量分析法。II:データの統計的評価を使用したカナダ産およびチェコ産アイスワインの分類:この研究では、アイスワインの揮発性化合物の迅速な分析にジビニルベンゼン/カルボキシン/ポリジメチルシロキサン(DVB/CAR/PDMS)SPME ファイバーを使用し、地理的起源に基づく定性プロファイリングおよび分類への応用を示します。これは、分析化学および環境サンプリング、特に食品産業における品質管理および真正性検証における DVB/CAR/PDMS 繊維の有用性を強調しています(Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007)。
その他情報
外観は異なる場合があります。黒いスポットが繊維上に見えることがありますが、使用には差し支えありません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Applied SPME, 364-371 (1999)
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
プロトコル
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)