製品名
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
物質
StableFlex fiber
plain gray hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pk of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
DVB/CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
その他情報
脚注
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
プロトコル
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
テルペン類は植物由来の精油中に存在し、多くの場合、植物またはその精油に特徴的な香りを発します。SPMEは、これらの野草および農作物中のテルペン/テルペノイドプロファイルを分析するための便利で効率的、かつ自動化が容易な試料前処理技術です。