Merck
57331
Supelco
SPMEファイバーホルダー
greener alternative
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
ホルダーは、コーティングされたファイバーを保護し、アナライトの吸着時および脱着時におけるファイバーの暴露を調製します。ホルダーは、無期限に再利用でき、交換用ファイバーアセンブリーに適合します。 初めて使用する場合は、ホルダーとファイバーアセンブリーの両方を注文する必要があります。
マニュアルサンプリング用のファイバーホルダー
深さガイドを調節して、サンプリング時のファイバーの適切な配置、およびGC注入ポートの加熱ゾーンの正確な設置を行います。ファイバーは露出位置にロックできます。
自動サンプリングまたはHPLC分析用のファイバーホルダー
このファイバーホルダーは、Varian 8100/8200 AutoSamplerまたは弊社のSPME/HPLCインターフェースと使用してください。SPMEアップグレードキットは、Varian AutoSamplerの操作に必要です - システム要件に関する情報についてはVarian Instrument Divisionにお問い合わせください。
CTC CombiPAL/CombiPAL-xtおよびGerstel MPS2用ファイバーホルダー
法的情報
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
資料
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.