Merck
57325-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
別名:
SPME組み合わせキット4、オートサンプラー用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPMEファイバー組み合わせキット4, for use with autosampler, size 24 ga
物質
assorted colors hub
fused silica fiber
品質水準
サイズ
24 ga
詳細
SPME Assortment Kit 4
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
アプリケーション
フレ-バ-および臭気化合物用
構成
キット4(フレ-バ-および臭気化合物用)には以下のファイバ-が各1本含まれます。
  • 100μm polydimethylsiloxane coating
  • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
  • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
関連コンテンツ
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.